AuftragsverfolgungKontakt
Dissolution vessels, QLA
QLA clear glass dissolution vessel without ring, 1000 ml
Artikelnr. QLAAGLA900-DK
Dissolution vessels, QLA
Artikelnr. QLAAGLA900-DK
Dissolution vessels, QLA
Dissolution vessels, QLA
QLA clear glass dissolution vessel without ring, 1000 ml
Preis
Preis anfragen
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Dissolution vessels are extremely important because the vessels associated with various dissolution baths are not dimensionally the same. Replacing a vessel with one not specifically designed for the instrument could impair vessel centering.
  • Made of high quality borosilicate glass or plastic
  • Dissolution vessels comply with both USP (711) and dimensional specifications
Also larger or smaller vessel inside diameters can change hydrodynamics. Both variables could impact dissolution rates.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    QLA clear glass dissolution vessel without ring, 1000 ml
  • Seq:
    09
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.