AuftragsverfolgungKontakt
Aceton ≥99% | Avantor
Aceton ≥99%
Glasflasche, 1.000 mL
Artikelnr. L10407.AU
Entzündlich
Reizend
Aceton ≥99%
Artikelnr. L10407.AU
CAS Nummer:  67-64-1
Aceton ≥99%
Aceton ≥99%
Glasflasche, 1.000 mL
CAS Nummer:  67-64-1
Preis
36,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 mL
Product Details & Documents
Purity: 99+% CAS No.: 67-64-1 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: -17°(1°F) Refractive Index: 1.3590 Odour: Characteristic Melting Point: -94° Boiling Point: 56° Beilstein Reference: 635680 Merck Reference: 14,66 UN No.: 1090 MDL No.: MFCD00008765
Synonyme:  2-Propanone, DMK, Propanone, Dimethyl ketone
  • CAS Nummer:67-64-1
  • Formel:CH₃COCH₃
  • MDL-Nummer:MFCD00008765
  • Molekulargewicht:58.08 g/mol
  • Merck-Index:14,66
  • Siedepunkt:56 °C
  • Schmelzpunkt:–94 °C
  • Dichte:0,791
  • Blitzpunkt:–17 °C (1 °F)
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:200-662-2
  • UN:1090
  • ADR:3,II
  • REACH:01-2119471330-49
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glasflasche
  • VE:
    1.000 mL
  • Cat. No.:
    L10407.AU
  • Umweltzertifizierung:
    Chem21 Solvent Selection Guide recommended after discussion
  • Umweltfreundlichkeit:
    Unbedenklicher für Mensch und Umwelt
Spezifikationen