Handrefraktometer
Product Details & Documents
Diese Refraktometer funktionieren nach der Methode der Totalreflexion und sind Handgeräte für Messungen im Labor und in Produktionsumgebungen. Die hinterleuchtete LCD-Anzeige und die einfache, intuitive Menüstruktur ermöglichen dem Benutzer, Einstellungen innerhalb von Sekunden zu ändern. Die Probe kann entweder auf der Messzelle platziert oder der Sensor direkt in die Flüssigkeit getaucht werden.
- Automatische Temperaturkompensation
- Zur Verwendung als Hand- oder Tischgerät
- Sie haben die Wahl - Sensor zum Eintauchen in flüssige Proben oder Proben auf der Zelle aufbringen
- Speicherung von bis zu 1100 Ergebnissen und einfache Übertragung über Infrarot-Schnittstelle
- Das Refracto GS verfügt über ein Saphir-Prisma und somit einen erweiterten Bereich und eine schnellere Antwortzeit
Die Ergebnisse können in einer großen Vielzahl von Standardeinheiten sowie Einheiten für Gefrierschutzmittel, Weinmessungen und benutzerdefinierte Anwendungen angezeigt werden.
Lieferumfang: Wird mit Etui, HelloCD™ Software, 2× AAA-Batterien, Reinigungstüchern, 2× LDPE-Pipetten, zwei PE-Fläschchen und Bedienungsanleitung geliefert.
Spezifikationen
- Modell:30PX
- Messbereich:0 - 85 °Bx ; 1,32 - 1,50 nD
- Auflösung:0,0001 nD
- Präzision:0,1 °Bx ; ±0,0005 nD
- Cat. No.:635-0445
- Stromzufuhr:Two AAA batteries
- Ansprechzeit:3 - 180 Sekunden
- Schnittstellen:Infrarot für Drucker oder PC
- Betriebstemperatur:10...40 °C
- Gewicht:250 g
Accessories