Badflüssigkeiten
Thermal H20S, 0...220 °C, 274 °C, 230 °C, Hellbraun, 5 l
Artikelnr. 461-0225
Anbieter: JULABO GmbH
Springe zu:
Product Details & Documents
Die Badflüssigkeiten wurden sorgfältig ausgewählt und haben sich in der langfristigen Verwendung bewährt. Sie eignen sich zur Verwendung mit Wärme- und Kältethermostaten, wenn Wasser nicht als Badflüssigkeit verwendet werden kann. Die Auswahl der Badflüssigkeit ist zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei der Temperaturregelung und der Bedienung des Thermostats von großer Bedeutung.
- Geringe Toxizität und nahezu geruchlos
- Hohe Stabilität und gute thermische Leitfähigkeit
- Geringe Viskosität und geringe Korrosivität
Dokumente
JULA8940100_TDS_EN JULA8940102_TDS_EN JULA8940125_TDS JULA8940143_TDS_EN
Technisches Datenblatt
Spezifikationen
Spezifikationen
- VE:5 l
- Farbe:Hellbraun
- Brennpunkt:274 °C
- Flammpunkt:230 °C
- Temperaturbereich:0...220 °C
- Typ:Thermal H20S