AuftragsverfolgungKontakt
Badflüssigkeiten
Thermal HS, 50...250 °C, 360 °C, 270 °C, Hellbraun, 5 l
Artikelnr. 461-0120
Anbieter:   JULABO GmbH
Badflüssigkeiten
Artikelnr. 461-0120
Anbieter:  JULABO GmbH
CAS Nummer:  
Badflüssigkeiten
Badflüssigkeiten
Thermal HS, 50...250 °C, 360 °C, 270 °C, Hellbraun, 5 l
CAS Nummer:  
Preis
345,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 L
Product Details & Documents
Die Badflüssigkeiten wurden sorgfältig ausgewählt und haben sich in der langfristigen Verwendung bewährt. Sie eignen sich zur Verwendung mit Wärme- und Kältethermostaten, wenn Wasser nicht als Badflüssigkeit verwendet werden kann. Die Auswahl der Badflüssigkeit ist zur Erzielung optimaler Ergebnisse bei der Temperaturregelung und der Bedienung des Thermostats von großer Bedeutung.
  • Geringe Toxizität und nahezu geruchlos
  • Hohe Stabilität und gute thermische Leitfähigkeit
  • Geringe Viskosität und geringe Korrosivität
Spezifikationen
Spezifikationen
  • VE:
    5 l
  • Farbe:
    Hellbraun
  • Brennpunkt:
    360 °C
  • Flammpunkt:
    270 °C
  • Temperaturbereich:
    50...250 °C
  • Typ:
    Thermal HS
Spezifikationen