AuftragsverfolgungKontakt
Thermoreaktoren, Spectroquant® TR
Thermoreaktoren, Spectroquant® TR
TR320, 12, 1, 16 mm, 2,85 kg
Catalog # 1.71200.0001
Supplier:   Merck
Thermoreaktoren, Spectroquant® TR
Catalog # 1.71200.0001
Supplier:  Merck
Thermoreaktoren, Spectroquant® TR
Thermoreaktoren, Spectroquant® TR
TR320, 12, 1, 16 mm, 2,85 kg
Price
1 540,00 €
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Sicherheit, Schnelligkeit, Präzision und volle Kompatibilität mit der großen Palette an Spectroquant® Kits sind die unverwechselbaren Eigenschaften der neuen Thermoreaktor-Generation von Merck. Und das bei denkbar einfacher Gerätebedienung und höchster Anwendersicherheit.
  • Thermoreaktor mit integrierter Sicherheitsabdeckung
  • LCD-Display für Temperatur und Zeit
  • Sieben feste Temperaturzeitprogramme mit automat. Abschaltung am Ende der Heizzeit
  • Temperaturwahl : 148 °C, 120 °C, 100 °C; TR620 verfügt über zwei Heizzonen, die unabhängig eingestellt und gesteuert werden können
  • Alle Thermoreaktoren sind für die Bestimmung von CSB und TOC sowie Gesamtgehalte von Blei, Cadmium, Chrom, Cyanid, Eisen, Kupfer, Nickel, Phosphor, Silber, Stickstoff und Zink geeignet
Spectroquant®-Küvettentestsätze sind zusammen mit den Aufschluss-Reagenzien ein optimal aufeinander abgestimmtes, voll integriertes System.
Specifications
  • Anzahl Blöcke:
    1
  • Anz. Bohrungen:
    12
  • Gewicht:
    2,85 kg
  • Rohr Ø:
    16 mm
  • Typ:
    TR320
  • Cat. No.:
    1.71200.0001
  • Modell:
    TR320
  • Heizzonen:
    1
  • Optionen:
    -
  • RS232 Anschluss:
    -
  • Wählbare Programme:
    8 Programme: 148 °C (20 min oder 120 min), 150 °C (120 min), 120 °C (30 min, 60 min oder 120 min), 100 °C (60 min)
  • Zeit:
    8 Programme
  • Temperatureinstellung:
    3 feste Temperaturen100, 120 and 148 ±1 °C
Accessories
Product Information
  • Catalog #
    Bezeichnung
    Availability
    Price
  • 1.71203.0001
    Thermofühler für TR420 und TR620
    Log in for availability
    1 * 1 ST - 467,00 €