AuftragsverfolgungKontakt
VWR® Deckgläser, quadratisch
22×22 mm, #2
Artikelnr. 631-0126
Anbieter:   VWR Collection
VWR® Deckgläser, quadratisch
Artikelnr. 631-0126
Anbieter:  VWR Collection
VWR® Deckgläser, quadratisch
VWR® Deckgläser, quadratisch
22×22 mm, #2
Preis
47,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse 1 hergestellt.
  • Keine Blasen oder Schlieren
  • Gewaschen und poliert
 : In einer Kunststoffschachtel mit Scharnierdeckel.
Spezifikationen
  • Nr.:
    #2
  • L×B:
    22×22 mm
  • Seq:
    05