VWR® Deckgläser, quadratisch
18×18 mm, #1
Supplier: VWR Collection
Jump to:
Product Details & Documents
Aus reinweißem Glas der hydrolytischen Klasse 1 hergestellt.
- Keine Blasen oder Schlieren
- Gewaschen und poliert
Packaging: In einer Kunststoffschachtel mit Scharnierdeckel.
Specifications
- Nr.:#1
- L×B:18×18 mm
- Seq:01