Mikropipetten, ringcaps®
100 µl, 125 mm, Standard
DURAN®, Borosilikatglas, mit Ringmarke, Einweg.
- Farb-Code nach ISO für klare Identifizierung
- Konformitätsbescheinigt
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
- Typ:Standard
- Kapazität:100 µl
- Länge:125 mm