AuftragsverfolgungKontakt
Mikropipetten, ringcaps® | Avantor
Mikropipetten, ringcaps®
50/100 µl, 125 mm, Standard
Artikelnr. 612-2410
Anbieter:   HIRSCHMANN
Mikropipetten, ringcaps®
Artikelnr. 612-2410
Anbieter:  HIRSCHMANN
Mikropipetten, ringcaps®
Mikropipetten, ringcaps®
50/100 µl, 125 mm, Standard
Preis
30,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit Ringmarke, Einweg.
  • Farb-Code nach ISO für klare Identifizierung
  • Konformitätsbescheinigt
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Zertifizierung: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
  • Typ:
    Standard
  • Kapazität:
    50/100 µl
  • Länge:
    125 mm