Mikropipetten, ringcaps®
44,7 µl, 125 mm, Standard
Artikelnr. 612-2408
Anbieter: HIRSCHMANN
Springe zu:
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit Ringmarke, Einweg.
- Farb-Code nach ISO für klare Identifizierung
- Konformitätsbescheinigt
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Dokumente
Spezifikationen
- Typ:Standard
- Kapazität:44,7 µl
- Länge:125 mm