AuftragsverfolgungKontakt
Mikropipetten, ringcaps®
Mikropipetten, ringcaps®
20 µl, 125 mm, Standard
Artikelnr. 612-2404
Anbieter:   HIRSCHMANN
Mikropipetten, ringcaps®
Artikelnr. 612-2404
Anbieter:  HIRSCHMANN
Mikropipetten, ringcaps®
Mikropipetten, ringcaps®
20 µl, 125 mm, Standard
Preis
28,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit Ringmarke, Einweg.
  • Farb-Code nach ISO für klare Identifizierung
  • Konformitätsbescheinigt
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Certifications: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Documents
Spezifikationen
  • Typ:
    Standard
  • Kapazität:
    20 µl
  • Länge:
    125 mm