AuftragsverfolgungKontakt
Mikropipetten, ringcaps® | Avantor
Mikropipetten, ringcaps®
1/2/3/4/5 µl, 125 mm, Standard
Artikelnr. 612-2401
Anbieter:   HIRSCHMANN
Mikropipetten, ringcaps®
Artikelnr. 612-2401
Anbieter:  HIRSCHMANN
Mikropipetten, ringcaps®
Mikropipetten, ringcaps®
1/2/3/4/5 µl, 125 mm, Standard
Preis
33,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 250 ST
Product Details & Documents
DURAN®, Borosilikatglas, mit Ringmarke, Einweg.
  • Farb-Code nach ISO für klare Identifizierung
  • Konformitätsbescheinigt
ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Zertifizierung: ISO 9000, DIN ISO 7550, IVD 98/79 EC
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummer
Spezifikationen
  • Typ:
    Standard
  • Kapazität:
    1/2/3/4/5 µl
  • Länge:
    125 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.