Festphasenextraktions-Kartuschen, LiChrolut®
LiChrolut® Florisil®, Florisil®, 150 - 250 µm, 6 ml, 1000 mg
Anbieter: Merck
Springe zu:
Product Details & Documents
LiChrolut® SPE-Kartuschen und Zubehörteile für die Festphasenextraktion werden nach höchsten Qualitätsstandards hergestellt. Alle unten aufgeführten SPE-Kartuschen bestehen aus PP (Polypropylen), wenn nicht anders angegeben. Sie sind mit allen automatisierten SPE-Instrumenten und -Robotern kompatibel. Drei wichtige Kriterien werden sorgfältig kontrolliert:
- Reproduzierbarkeit von Charge zu Charge – Jedes Sorbens wird auf seine Kapazität gegenüber polaren und unpolaren Verbindungen kontrolliert
- Elimination von Feinstoffen – Sorbentien haben eine schmale Korngrößenverteilung praktisch ohne Feinstoffe
- Kontamination – hochreine Sorbentien und Röhrchen werden verwendet, die vor dem Verpacken gewaschen werden, um so kontaminationsfreie Produkte gewährleisten zu können
EN – Für unpolare Extraktion über Polymerphasen
SCX – Für Kationenaustausch-Extraktion
TSC – zur Analyse neutraler und kationischer Analyte im Mischmodus
* Für anspruchsvolle Spurenanalysen
Dokumente
Zertifikate
Suche nach Chargennummermsds_102014 msds_102022 msds_102023 msds_102122 msds_119127
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Mehr
Spezifikationen
- Partikelgröße:150 - 250 µm
- Kapazität:6 ml
- Bezeichnung:LiChrolut® Florisil®
- Seq:07
- Bettgewicht:1000 mg
- Phase:Florisil®