AuftragsverfolgungKontakt
Burettes, Removable Stopcock | Avantor
Burettes, Removable Stopcock
25 ml, 0,10 ml, 0,10 ± ml
Artikelnr. 612-0369
Anbieter:   SciLabware
Burettes, Removable Stopcock
Artikelnr. 612-0369
Anbieter:  SciLabware
Burettes, Removable Stopcock
Burettes, Removable Stopcock
25 ml, 0,10 ml, 0,10 ± ml
Preis
80,80 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Soda lime glass, class B, removable PTFE stopcock.
  • Flared top for safer filling
  • Blue enamel graduations
BS 846
Zertifizierung: BS 846
Spezifikationen
  • Kapazität:
    25 ml
  • Seq:
    01
  • Teilung:
    0,10 ml
  • Toleranz:
    0,10 ± ml