AuftragsverfolgungKontakt
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Spezialindikator, 5,4 - 7,0, 0,2 - 0,4
Catalog # 1.09556.0003
Supplier:   Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Catalog # 1.09556.0003
Supplier:  Merck
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Testpapiere pH, MQuant®, Supelco®
Spezialindikator, 5,4 - 7,0, 0,2 - 0,4
Price
56,10 €
Log in for availability
1 * 3 Rolle
Product Details & Documents
Dieses traditionelle pH-Indikatortestpapier ist auf einer 4,8-m-Rolle erhältlich. Das hochwertige Filterpapier wird mit Indikatorlösungen und Indikatorlösungsmischungen imprägniert und dann getrocknet sowie auf die benötigte Größe zugeschnitten.
  • Rollen können effizienter als Papierstreifen verwendet und gelagert werden
  • Qualitätsprüfung - Tests werden geprüft und mit zertifizierten Pufferlösungen kalibriert
  • Große und kleine pH-Bereiche verfügbar
* Keine Farbskalakarte im Lieferumfang enthalten
** Jede Packung enthält 3×100 Streifen
Specifications
  • pH-Abstufung:
    0,2 - 0,4
  • pH-Bereich:
    5,4 - 7,0
  • Bezeichnung:
    Spezialindikator
  • Cat. No.:
    1.09556.0003
  • M-Clarity Qualitätsstufe:
    MQ100