AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter | Avantor
Büchner-Trichter
30 mm, 35 ml, P100
Artikelnr. 511-0801
Anbieter:   DIXON SCIENTIFIC
Büchner-Trichter
Artikelnr. 511-0801
Anbieter:  DIXON SCIENTIFIC
Büchner-Trichter
Büchner-Trichter
30 mm, 35 ml, P100
Preis
88,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass
  • With sintered glass disc
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
For paper or membrane filtration disc.
Spezifikationen
  • Platte Ø:
    30 mm
  • Porosität:
    P100
  • Kapazität:
    35 ml