Filtertigel
40 ml, P100, 30 mm
Artikelnr. 511-0793
Anbieter: DIXON SCIENTIFIC
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilikatglas, mit gesinterter Glasscheibe
Spezifikationen
- Platte Ø:30 mm
- Porengröße:P100
- Kapazität:40 ml
Borosilikatglas, mit gesinterter Glasscheibe