AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitternetz | Avantor
Membranfilter mit Gitternetz
Grün mit dunkelgrünem Gitternetz, 138, 0,45 µm, 47 mm
Artikelnr. 611-0684
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Artikelnr. 611-0684
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitternetz
Membranfilter mit Gitternetz
Grün mit dunkelgrünem Gitternetz, 138, 0,45 µm, 47 mm
Preis
947,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1.000 ST
Product Details & Documents
Cellulose nitrate hydrophilic, gridded membrane filters for colony counting, particle testing and microscopy, with outstanding recovery rates for microorganisms.
Membranes with 0,45 µm pore size are tested and released according to ISO 7704.
Spezifikationen
  • Ø:
    47 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    138
  • Bezeichnung:
    Grün mit dunkelgrünem Gitternetz
  • Seq:
    47
  • Cat. No.:
    611-0684
  • Stärke:
    115 - 145 µm
  • Max. temperature:
    130 °C
  • Wasserdurchfluss:
    70 ml/min (1 bar)