Sampling swabs, PurSwab®
Abstrichbesteck, Holz/Baumwolle, 152 mm
Absorbent cotton tipped applicator made with high quality USP grade cotton, which is carded and coiled onsite to maintain consistency.
- Medical grade quality
- Cleaning with IPA or other solvents
- Bonded securely to a rigid white birch shaft by an aqueous based adhesive
Eignet sich zur Wundbehandlung, zum Auftragen von Salben, zur Probennahme sowie zum Auftragen von Klebstoffen oder anderen Flüssigkeiten.
: *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904
- Bezeichnung:Abstrichbesteck
- Länge:152 mm
- Seq:002
- Stiel/Kopf:Holz/Baumwolle