Draining Racks, Azlon®
Set of 11 narrow pegs
Artikelnr. AZLOWRP002P
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
Leicht zu montierende, leichte Abtropfgestelle aus Polystyrol für die Wandmontage.
- Die Stifte werden in die Rückwand eingeschoben und sind so angeordnet, dass Laborgeschirr verschiedener Größen auf das Gestell passt.
- Wasser wird in der Wanne an der Basis des Gestells gesammelt und über einen Gummischlauch abgelassen, der in ein nahe gelegenes Waschbecken oder einen Behälter geleitet werden kann.
Ø/Stift: 16 mm
Delivery information: Supplied with wall mounting accessories.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Set of 11 narrow pegs
- Seq:02