AuftragsverfolgungKontakt
Analysenmühle, A 11 basic | Avantor
Analysenmühle, A 11 basic
A 11 basic Analysenmühle, UK-Stecker
Artikelnr. 432-0027
Analysenmühle, A 11 basic
Artikelnr. 432-0027
Anbieter:  
Analysenmühle, A 11 basic
Analysenmühle, A 11 basic
A 11 basic Analysenmühle, UK-Stecker
Artikel gestrichen
Das Produkt wurde eingestellt. Wir haben jedoch ähnliche Alternativprodukte gefunden.
Alternativen
A 11 basic analysenmühle. 1 * 1 ST Artikelnr.412-1111
Das Produkt 412-1111 ist ein Ersatz für 432-0027 und hat die gleiche Verpackung und Spezifikationen, aber möglicherweise eine andere Menge.
Product Details & Documents
Die Chargenmühle bietet zwei verschiedene Mahlverfahren: Prallmahlen von harten, spröden bzw. versprödeten Mahlgütern mittels Edelstahlschläger, der bis Mohshärte 6 eingesetzt werden kann. Die A 11 dient auch zum Schneidmahlen von weichen, faserigen Materialien mittels optionalem Schneidmesser.
  • Zwei Mahlverfahren: Prallmahlen und Schneidmahlen
  • Feuchte und klebrige Aufgabegüter können mittels Zugabe von Wasser zerkleinert werden
  • Mahlbecher aus ETFE mit Glasfaserverstärkung ermöglicht das Verspröden von Materialien mit flüssigem Stickstoff
IP protection class according to DIN EN 60529: IP 43
Zertifizierung: IP-Schutzart gemäß DIN EN 60529: IP 43
Lieferumfang: Schläger zum Zerschlagen von Materialien und 80-ml-Mahlbecher im Lieferumfang enthalten; Schneidmesser nicht enthalten. Große Auswahl an optionalem Zubehör. Erforderliches Zubehör muss separat bestellt werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    A 11 basic Analysenmühle, UK-Stecker
  • Seq:
    002
  • Cat. No.:
    432-0027
  • Umfangsgeschwindigkeit:
    53 m/s
  • Nutzvolumen:
    80 ml
  • Einschaltdauer ein/aus:
    1/10 min
  • B×T×H:
    85×85×240 mm
  • Motorleistung Aufnahme/Abgabe:
    160/100 W
  • Überlastungsschutz:
    Ja
  • Gewicht:
    1,5 kg
  • Max. Kornaufgabegröße:
    10 mm
  • Drehzahl:
    28000 min⁻¹ fixiert
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1102
    Schläger A11.3
    Zum Zerschlagen von Substanzen bis Mohshärte 9
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 274,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2114
    Einfülltrichter, A 11.7
    Vermeidet das Spritzen beim Einfüllen von flüssigem Stickstoff
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 301,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-0001
    80-ml-Ersatzmahlbecher
    Tieftemperaturanwendungen (−200 °C). Aus ETFE mit Glasfaserverstärkung und Edelstahleinlass, sehr gute chemische Beständigkeit.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 545,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 431-2113
    Doppelschläger
    Bis Mohshärte 3. Nur für 250 ml Mahlbecher einsetzbar
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 586,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1100
    Ersatzschläger A11.1
    Zum Zerschlagen von Substanzen bis Mohshärte 6
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 131,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1101
    Schneidmesser A11.2
    Zum Zerschneiden von weichen, faserigen Materialien
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 220,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Für
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 412-1112
    250-ml-Mahlbecher
    Nur mit Doppelschläger 431-2113 einsetzbar. Aus Polycarbonat mit Edelstahleinsatz. Nicht geeignet zur Anwendung mit flüssigem Stickstoff.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 738,00 €