AuftragsverfolgungKontakt
Loops, Microstreaker
Groß, 5,05 mm I-Ø, roter Griff, 10 µl
  300-0501
Loops, Microstreaker
  300-0501
Loops, Microstreaker
Loops, Microstreaker
Groß, 5,05 mm I-Ø, roter Griff, 10 µl
89,80 €
1 * 5 ST
Inoculation loop of nickel-chromium wire of not more than 60 mm length, conforming to Howie recommendations. Colour coded handle.
  • Colour coded handle
  • Kapazität:
    10 µl
  • Bezeichnung:
    Groß, 5,05 mm I-Ø, roter Griff
  • Seq:
    03