AuftragsverfolgungKontakt
Kaliumnitrat ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
Artikelnr. A14527.36
Oxidierend
Kaliumnitrat ≥99%
Artikelnr. A14527.36
CAS Nummer:  7757-79-1
Kaliumnitrat ≥99%
Kaliumnitrat ≥99%
Glass bottle for solids, 500 g
CAS Nummer:  7757-79-1
Preis
28,40 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 500 g
Product Details & Documents
Purity: 99% CAS No.: 7757-79-1 Molecular Formula: KNO3 Formula Weight: 101.11 Odour: Odourless Melting Point: 334° Boiling Point: 400° dec. Merck Reference: 14,7648 UN No.: 1486 MDL No.: MFCD00011409
Synonyme:  Nitrate of Potash
  • CAS Nummer:7757-79-1
  • Formel:KNO₃
  • MDL-Nummer:MFCD00011409
  • Molekulargewicht:101.1 g/mol
  • Merck-Index:14,7648
  • Siedepunkt:400 °C (Zers.)
  • Siedepunkt:400 °C (Zersetzung)
  • Schmelzpunkt:334 °C
  • Dichte:2,109
  • Lagertemperatur:Raumtemperatur
  • EINECS:231-818-8
  • UN:1486
  • ADR:5.1,III
  • REACH:01-2119488224-35
Spezifikationen
Spezifikationen
  • Packung:
    Glass bottle for solids
  • VE:
    500 g
Spezifikationen