AuftragsverfolgungKontakt
Mopps, PolyGen™ | Avantor
Mopps, PolyGen™
Mop head, sterile
Artikelnr. 129-0520
Anbieter:   MICRONOVA
Mopps, PolyGen™
Artikelnr. 129-0520
Anbieter:  MICRONOVA
Mopps, PolyGen™
Mopps, PolyGen™
Mop head, sterile
Preis
109,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Fusselarmer Fransen-Mopp hervorragend geeignet für pharmazeutische und die Biotechnologie-Industrie. Der Mopp wird direkt mit dem Fiberglas/PP-Stiel oder mit dem Adapter an dem Universalstiel befestigt.
  • Der Mopp kann eingesetzt werden, bis ein trockenes Ergebnis erzielt wird, kann aber auch mit Desinfektionsmitteln verwendet werden, die längere Abtrocknungszeiten benötigen
  • Spezielle Webverfahren stellen sicher, dass keine unbehandelten Enden entstehen, um die Partikelbelastung niedrig zu halten
  • Wiederverwendbar, waschbar und autoklavierbar
Bestellinformation: Mopp und Stiel müssen separat bestellt werden.
Spezifikationen
  • Bezeichnung:
    Mop head, sterile
Accessories
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0170
    MicroMop® Adapter: Klemme aus PP zur Aufnahme von Bodenwischern der Micromop- und PolyGen-Serie. Wird an den Stielen der SSU-Serie befestigt.
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 157,00 €
Produktinformationen
  • Artikelnr.
    Bezeichnung
    Länge
    Material
    Verfügbarkeit
    Preis
  • 129-0551
    Teleskopstiel aus Edelstahl mit Schnell-Trennvorrichtung
    965 - 1829 mm
    Edelstahl 304
    Einloggen für Verfügbarkeit
    1 * 1 ST - 358,00 €
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.