Mopps, PolyGen™
Mopp
129-0167
Fusselarmer Fransen-Mopp hervorragend geeignet für pharmazeutische und die Biotechnologie-Industrie. Der Mopp wird direkt mit dem Fiberglas/PP-Stiel oder mit dem Adapter an dem Universalstiel befestigt.
- Der Mopp kann eingesetzt werden, bis ein trockenes Ergebnis erzielt wird, kann aber auch mit Desinfektionsmitteln verwendet werden, die längere Abtrocknungszeiten benötigen
- Spezielle Webverfahren stellen sicher, dass keine unbehandelten Enden entstehen, um die Partikelbelastung niedrig zu halten
- Wiederverwendbar, waschbar und autoklavierbar
: Mopp und Stiel müssen separat bestellt werden.
- Bezeichnung:Mopp
- Cat. No.:129-0167
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend
Accessories
- Bezeichnung
- 129-0170MicroMop® Adapter: Klemme aus PP zur Aufnahme von Bodenwischern der Micromop- und PolyGen-Serie. Wird an den Stielen der SSU-Serie befestigt.1 * 1 ST - 157,00 €
- BezeichnungLängeMaterial
- 129-0551Teleskopstiel aus Edelstahl mit Schnell-Trennvorrichtung965 - 1829 mmEdelstahl 3041 * 1 ST - 358,00 €