Mopp, MicroMop™
Wischkopf, NovaLite™
Artikelnr. 129-0506
Anbieter: MICRONOVA
Springe zu:
Product Details & Documents
Sind geeignet für die rasche und effiziente Reinigung großer Flächen in der Waferproduktion, Elektronik-, Pharma- und Biotechnologie-Industrie. Alle Wischköpfe werden mit der orangefarbenen Schnellkupplung am Edelstahlstiel befestigt. Für weniger kritische Bereiche kann auch der Fiberglas/PP-Stiel mit Adapter eingesetzt werden.
- PVA ist fusselarm, schnell abtrocknend, hervorragend geeignet für High-Tech-Anwendungen. Waschbar
- Polyester besitzt eine hohe Saugfähigkeit, kann autoklaviert und mit starken Desinfektionsmitteln eingesetzt werden
- Lite™ ist eine robuste Latex/Kunstseide-Mischung für Reinräume und Service-Räume. Sie können für medizinische Zwecke auch autoklaviert werden
Bestellinformation: Alle Komponenten müssen separat bestellt werden.
Spezifikationen
- Bezeichnung:Wischkopf, NovaLite™
- Seq:02
- Cat. No.:129-0506
- Umweltfreundlichkeit:Abfallreduzierend
Accessories
Produktinformationen
- Artikelnr.BezeichnungVerfügbarkeitPreis
- 129-0170MicroMop® Adapter: Klemme aus PP zur Aufnahme von Bodenwischern der Micromop- und PolyGen-Serie. Wird an den Stielen der SSU-Serie befestigt.Einloggen für Verfügbarkeit1 * 1 ST - 157,00 €