AuftragsverfolgungKontakt
Membranfilter mit Gitter
Membranfilter mit Gitter
Weiß mit schwarzem Gitter, Cellulosenitrat, 3 mm hydrophober Rand, 131, 0,45 µm, 50 mm
Artikelnr. 512-5060
Anbieter:   Sartorius
Membranfilter mit Gitter
Artikelnr. 512-5060
Anbieter:  Sartorius
Membranfilter mit Gitter
Membranfilter mit Gitter
Weiß mit schwarzem Gitter, Cellulosenitrat, 3 mm hydrophober Rand, 131, 0,45 µm, 50 mm
Preis
217,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Membranfilter zur Kolonienzählung und für Sterilitätstests, mit hervorragenden Retentionsraten für Mikroorganismen. Hydrophobes Cellulosenitrat und Celluloseacetat, mit Gitter.
Membranen mit 0,45 µm Porengröße werden gemäß ISO 7704 getestet und freigegeben.
Documents
Spezifikationen
  • Ø:
    50 mm
  • Porengröße:
    0,45 µm
  • Typ:
    131
  • Bezeichnung:
    Weiß mit schwarzem Gitter, Cellulosenitrat, 3 mm hydrophober Rand
  • Seq:
    16
  • Cat. No.:
    512-5060
  • Max. Temperatur:
    130 °C
  • Stärke:
    115 - 145 µm