AuftragsverfolgungKontakt
Watchmaker forceps | Avantor
Watchmaker forceps
Watchmaker No. 7, curved, 115 mm
Artikelnr. 231-0435
Anbieter:   MURRAY S
Watchmaker forceps
Artikelnr. 231-0435
Anbieter:  MURRAY S
Watchmaker forceps
Watchmaker forceps
Watchmaker No. 7, curved, 115 mm
Preis
12,10 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Ideal for small-scale dissection applications or precise part placement.
  • Very fine points
  • Smooth flat handle
  • Available straight or curved
Spezifikationen
  • Typ:
    Watchmaker No. 7, curved
  • Länge:
    115 mm