AuftragsverfolgungKontakt
pH indicator papers, Whatman™ | Avantor
pH indicator papers, Whatman™
Vollständiger Standardbereich, in 5-m-Rollen, 1,0 - 14,0
Artikelnr. 700-9751
pH indicator papers, Whatman™
Artikelnr. 700-9751
pH indicator papers, Whatman™
pH indicator papers, Whatman™
Vollständiger Standardbereich, in 5-m-Rollen, 1,0 - 14,0
Preis
23,30 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 Rolle
Product Details & Documents
Can be used for the rapid determination of pH values and has led to many applications in laboratories and industry. Available as standard or three colour ranges as rolls in a handy dispenser.
  • Instant pH readings
  • Accurate for a wide range of routine pH testing
  • Inexpensive
  • Convenient and portable for field use
Three colors roll: The paper has three separate indicator dye colour bands. The individual combination of colour change resulting from each test is compared with the colour-coded comparison chart printed on the dispenser, giving improved speed and accuracy in reading.
The strip has three separate indicator dye colour bands. The individual combination of colour change resulting from each test is compared with the colour-coded comparison chart printed on the dispenser, giving improved speed and accuracy in reading.
A full range and some narrow ranges in this popular pH indicator dispenser.
Dokumente
Spezifikationen
  • pH-Bereich:
    1,0 - 14,0
  • Bezeichnung:
    Vollständiger Standardbereich, in 5-m-Rollen
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.