AuftragsverfolgungKontakt
Test tubes without rim, medium wall | Avantor
Test tubes without rim, medium wall
125 mm, 16 mm
Artikelnr. 212-7032
Anbieter:   MURRAY S
Test tubes without rim, medium wall
Artikelnr. 212-7032
Anbieter:  MURRAY S
Test tubes without rim, medium wall
Test tubes without rim, medium wall
125 mm, 16 mm
Preis
110,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Borosilicate glass, grade 3.3, SAMCO '33'. Medium walled.
  • Excellent chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Suitable for all usual laboratory applications. They will withstand temperature change up to and including boiling of samples.
Zertifizierung: ISO 4142:2002
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    16 mm
  • Länge:
    125 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.