AuftragsverfolgungKontakt
Test Tubes with Rim | Avantor
Test Tubes with Rim
150 mm, 24 mm, 1,8 mm
Artikelnr. 212-7424
Anbieter:   SciLabware
Test Tubes with Rim
Artikelnr. 212-7424
Anbieter:  SciLabware
Test Tubes with Rim
Test Tubes with Rim
150 mm, 24 mm, 1,8 mm
Preis
340,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, dicke Wandstärke.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Dicke Wandstärke für zusätzliche mechanische Festigkeit. Robuste Konstruktion verringert Bruchgefahr. Verbesserte Benutzersicherheit.
Zertifizierung: ISO 4142
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    24 mm
  • Wandstärke:
    1,8 mm
  • Länge:
    150 mm