Test Tubes with Rim
150 mm, 18 mm, 1,8 mm
Artikelnr. 212-7423
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, dicke Wandstärke.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
Dicke Wandstärke für zusätzliche mechanische Festigkeit. Robuste Konstruktion verringert Bruchgefahr. Verbesserte Benutzersicherheit.
Zertifizierung: ISO 4142
Spezifikationen
- Ext.Ø:18 mm
- Wandstärke:1,8 mm
- Länge:150 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.