Test Tubes with Rim
150 mm, 16 mm, 1,8 mm
Catalog # 212-7422
Supplier: SciLabware
Jump to:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, dicke Wandstärke.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
Dicke Wandstärke für zusätzliche mechanische Festigkeit. Robuste Konstruktion verringert Bruchgefahr. Verbesserte Benutzersicherheit.
Certifications: ISO 4142
Specifications
- Ext.Ø:16 mm
- Wandstärke:1,8 mm
- Länge:150 mm