Test Tubes with Rim
125 mm, 16 mm, 1,8 mm
Artikelnr. 212-7421
Anbieter: SciLabware
Springe zu:
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, dicke Wandstärke.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Hohe Temperaturbeständigkeit
Dicke Wandstärke für zusätzliche mechanische Festigkeit. Robuste Konstruktion verringert Bruchgefahr. Verbesserte Benutzersicherheit.
: ISO 4142
Spezifikationen
- Ext.Ø:16 mm
- Wandstärke:1,8 mm
- Länge:125 mm