Test Tubes without Rim, Light Wall
150 mm, 16 mm, 1,2 mm
Artikelnr. 212-7103
Anbieter: MURRAY S
Springe zu:
Product Details & Documents
Borosilicate test tubes are suitable for all usual laboratory applications. They will withstand temperature change up to and including boiling of samples. They are also highly chemically resistant.
- Excellent chemical resistance
- High temperature resistance
- Minimal thermal expansion, giving relatively high resistance to temperature changes
Spezifikationen
- Ext.Ø:16 mm
- Wandstärke:1,2 mm
- Länge:150 mm
- Seq:06
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.