Gewindefläschchen
Vials, LCGC certified, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Klar, Ja, Screw cap, Silikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt
Artikelnr. WATE186000307C
Marketsource
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
Dokumente
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:Silikon/PTFE, gebunden, vorgeschlitzt
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Vials, LCGC certified
- Material:Glas
- Seq:04
- Verschlusstyp:Screw cap
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.