Gewindefläschchen
Vials, LCGC certified, 2,00 ml, 12×32 mm, Glas, Klar, Ja, Screw cap, Silicone/PTFE, bonded
Artikelnr. WATE186000272C
Marketsource
Anbieter: WATERS
Springe zu:
Product Details & Documents
Documents
Spezifikationen
- Mit Deckel:Ja
- Ø×H:12×32 mm
- Septum:Silicone/PTFE, bonded
- Kapazität:2,00 ml
- Farbe:Klar
- Bezeichnung:Vials, LCGC certified
- Material:Glas
- Seq:05
- Verschlusstyp:Screw cap