Schraubverschlüsse, Nalgene®
Ohne Einlagedichtung, 38-430, Natur, PP
Anbieter: Thermo Fisher Scientific
Springe zu:
Product Details & Documents
PP, farbig.
- Sehr gute chemische Beständigkeit
- Temperaturbeständig bis +135 °C
- Autoklavierbar
Einsatzlose Schraubkappen für Nalgene® Enghals- und Weithalsflaschen, sowie Erlenmeyerkolben mit Gewinde.
Spezifikationen
- Verschlussgröße:38-430
- Farbe:Natur
- Bezeichnung:Ohne Einlagedichtung
- Material:PP
- Seq:05
- Cat. No.:215-1247
- Umweltzertifizierung:NAR Certificate of Retirement
- Umweltfreundlichkeit:Umweltschonende Herstellung