AuftragsverfolgungKontakt
Schaufeln | Avantor
Schaufeln
25 ml, 70 mm, 30 mm
Artikelnr. 231-0359
Anbieter:   NICKEL ELECTRO
Schaufeln
Artikelnr. 231-0359
Anbieter:  NICKEL ELECTRO
Schaufeln
Schaufeln
25 ml, 70 mm, 30 mm
Preis
63,60 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
Stainless steel. Round bottom. Ideal for use as weighing boats etc.
  • Excellent chemical resistance
  • Excellent thermal resistance
  • Smooth surfaces for fast, easy cleaning
Spezifikationen
  • Breite:
    30 mm
  • Kapazität:
    25 ml
  • Länge:
    70 mm