AuftragsverfolgungKontakt
Färbekästen, WHEATON®
Färbekästen, WHEATON®
Kompletter Färbekasten, bestehend aus Kasten, Deckel und Gestell, 95×76×64 mm
Catalog # 631-2500
Supplier:   DWK Life Sciences
Färbekästen, WHEATON®
Catalog # 631-2500
Supplier:  DWK Life Sciences
Färbekästen, WHEATON®
Färbekästen, WHEATON®
Kompletter Färbekasten, bestehend aus Kasten, Deckel und Gestell, 95×76×64 mm
Price
1 070,00 €
Log in for availability
1 * 6 ST
Product Details & Documents
Natronkalkglas und Edelstahl.
  • Das herausnehmbare Edelstahl-Gestell hat einen offenen Boden zur Erleichterung des schnellen Eintauchens und Abtropfens mit weniger Verschleppung
Standard für manuelle Färbeverfahren. Das Gestell fasst 10 einzelne Objektträger, 19 Objektträger bei abwechselnd gerader und diagonaler Anordnung oder 20 Objektträger Rücken an Rücken. Standardgrößen der Objektträger: 75×25 mm, 75×38 mm und 75×51 mm.
Documents
Specifications
  • Bezeichnung:
    Kompletter Färbekasten, bestehend aus Kasten, Deckel und Gestell
  • B×T×H:
    95×76×64 mm