Einsätze
E 134 Einsatz für Objektträger, ausgestattet mit 26 Fächern a 26×11 mm, Drahtstärke 3 mm, B×T×H: 525×528×141 mm
Artikelnr. 141-0355
Anbieter: MIELE
Springe zu:
Product Details & Documents
Spezifikationen
- Bezeichnung:E 134 Einsatz für Objektträger, ausgestattet mit 26 Fächern a 26×11 mm, Drahtstärke 3 mm, B×T×H: 525×528×141 mm
- Seq:48