AuftragsverfolgungKontakt
Fractionating columns, Dufton, Quickfit® | Avantor
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
300 mm, 425 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Artikelnr. 201-8388
Anbieter:   SciLabware
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
Artikelnr. 201-8388
Anbieter:  SciLabware
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
300 mm, 425 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Preis
156,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Besteht aus einer Säule mit passgenauer Dufton-Glasspirale. Hohe Effizienz – Flüssigkeit, die spiralförmig die Säule hinunterläuft, trifft auf aufsteigenden Dampf. Die Spirale kann zur Reinigung entfernt werden.
Spezifikationen
  • Kern:
    19/26 NS
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Nutzlänge:
    300 mm
  • Gesamtlänge:
    425 mm