AuftragsverfolgungKontakt
Fractionating columns, Dufton, Quickfit® | Avantor
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
150 mm, 270 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Artikelnr. 201-8387
Anbieter:   SciLabware
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
Artikelnr. 201-8387
Anbieter:  SciLabware
Fractionating columns, Dufton, Quickfit®
150 mm, 270 mm, 19/26 NS, 19/26 NS
Preis
127,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
Besteht aus einer Säule mit passgenauer Dufton-Glasspirale. Hohe Effizienz – Flüssigkeit, die spiralförmig die Säule hinunterläuft, trifft auf aufsteigenden Dampf. Die Spirale kann zur Reinigung entfernt werden.
Spezifikationen
  • Kern:
    19/26 NS
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Nutzlänge:
    150 mm
  • Gesamtlänge:
    270 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.