AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter, Quickfit® | Avantor
Büchner-Trichter, Quickfit®
90 mm, 105 ml, 3, 24/29 NS
Artikelnr. 201-8682
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter, Quickfit®
Artikelnr. 201-8682
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter, Quickfit®
Büchner-Trichter, Quickfit®
90 mm, 105 ml, 3, 24/29 NS
Preis
120,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc and integral ground glass cone.
Spezifikationen
  • Kern:
    24/29 NS
  • Platte Ø:
    90 mm
  • Porosität:
    3
  • Kapazität:
    105 ml