AuftragsverfolgungKontakt
Büchner-Trichter, Quickfit® | Avantor
Büchner-Trichter, Quickfit®
65 mm, 3, 19/26 NS
Artikelnr. 201-8681
Anbieter:   SciLabware
Büchner-Trichter, Quickfit®
Artikelnr. 201-8681
Anbieter:  SciLabware
Büchner-Trichter, Quickfit®
Büchner-Trichter, Quickfit®
65 mm, 3, 19/26 NS
Preis
102,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 1 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
With sintered glass disc and integral ground glass cone.
Spezifikationen
  • Kern:
    19/26 NS
  • Platte Ø:
    65 mm
  • Porosität:
    3
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.