AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint | Avantor
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
500 ml, 175 mm, 101 mm, 29/32 NS
Artikelnr. 201-8428
Anbieter:   SciLabware
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
Artikelnr. 201-8428
Anbieter:  SciLabware
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
Flasks, Erlenmeyer, with Quickfit® ground joint
500 ml, 175 mm, 101 mm, 29/32 NS
Preis
87,20 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX® borosilicate glass, clear. With matt white labelling area.
  • Very good chemical resistance
  • High temperature resistance
  • Minimal thermal expansion giving relatively high resistance to temperature changes
ISO 4797
Zertifizierung: ISO 4797
Spezifikationen
  • Ext.Ø:
    101 mm
  • Hülse:
    29/32 NS
  • Kapazität:
    500 ml
  • Höhe:
    175 mm
  • Seq:
    21