AuftragsverfolgungKontakt
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
250 ml, 115 mm, 19/26 NS
Artikelnr. 201-8441
Anbieter:   SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Artikelnr. 201-8441
Anbieter:  SciLabware
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
Flasks, flat bottom with Quickfit® ground joint
250 ml, 115 mm, 19/26 NS
Preis
190,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 5 ST
Product Details & Documents
PYREX®, Borosilikatglas, klar, mit kurzem Hals.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Flacher Boden ermöglicht den Einsatz mit Kochplatten. Beschriftungsfeld.
Spezifikationen
  • Hülse:
    19/26 NS
  • Kapazität:
    250 ml
  • Höhe:
    115 mm
  • Seq:
    11