AuftragsverfolgungKontakt
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides with epoxy coating, Schwarz, 3, 14 mm
Artikelnr. 631-0453
Anbieter:   Epredia
Cavity slides
Artikelnr. 631-0453
Anbieter:  Epredia
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides with epoxy coating, Schwarz, 3, 14 mm
Preis
129,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für die Immunfluoreszenz konzipiert.
  • Bioadhäsive Oberfläche
  • Hydrophober Epoxid- oder PTFE-Beschichtung
  • Versionen mit Ringen oder runden Wells (*)
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für klinische Diagnosen konzipiert.
Bestellinformation: Versionen mit Ringen oder runden Wells (*).
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    3
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Cavity slides with epoxy coating
  • Seq:
    005
  • Loch-Ø:
    14 mm
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen.