AuftragsverfolgungKontakt
Cavity slides
Cavity slides with epoxy coating, Schwarz, 3, 10 mm
Artikelnr. 631-0455
Anbieter:   Epredia
Cavity slides
Artikelnr. 631-0455
Anbieter:  Epredia
Cavity slides
Cavity slides
Cavity slides with epoxy coating, Schwarz, 3, 10 mm
Preis
129,00 €
Einloggen für Verfügbarkeit
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für die Immunfluoreszenz konzipiert.
  • Bioadhäsive Oberfläche
  • Hydrophober Epoxid- oder PTFE-Beschichtung
  • Versionen mit Ringen oder runden Wells (*)
Diese autoklavierbaren Objektträger sind speziell für klinische Diagnosen konzipiert.
Ordering information: Versionen mit Ringen oder runden Wells (*).
Spezifikationen
  • Anz. Wells:
    3
  • Farbe:
    Schwarz
  • Bezeichnung:
    Cavity slides with epoxy coating
  • Seq:
    003
  • Loch-Ø:
    10 mm